Läs mer
Labconco™ Torkkammare för FreeZone™ Frystorka system, PTFE-belagda
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Antal hamnar:
12
16
Beskrivning
- Torkkammare av typ 304 rostfritt stål med korrosionsbeständig PTFE-belagd insida
- Inkluderar akryllock med neoprenpackning, låsstift och neoprenventiler med gjutna plastknoppar för 1/2 tum och 3/4 tum adaptrar
- För användning med FreeZone™ 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 eller 18 liters frystorkar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Torkkammare |
| Antal hyllor | 0 |
| Material | PTFE-belagt rostfritt stål |
| Antal hamnar | 12 |
| För användning med (applikation) | För att tillhandahålla ett sätt att fästa kolvar till frystorrsystem eller innehålla prover i bulk |
| För användning med (utrustning) | FreeZone™ Frystorkar |
| Diameter (engelska) | 8 tum |
| Höjd (engelska) | 9,75 tum. |
| Vikt (engelska) | 10 lb. |