missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
12-(t-Boc-amino)-1-dodecanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-(t-Boc-amino)-1-dodecanol |
| CAS | 67341-03-1 |
| Molekylformel | C17 H35 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Carbamic acid, N-(12-hydroxydodecyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, (12-hydroxydodecyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), 12-(t-Boc-amino)-1-dodecanol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H35NO3/c1-17(2,3)21-16(20)18-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15-19/h19H,4-15H2,1-3H3,(H,18,20) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCCCO |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(12-hydroxydodecyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.46 |
| Formel vikt | 301.2617 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?