Läs mer
12-(t-Boc-amino)-1-dodecyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-(t-Boc-amino)-1-dodecyl Bromide |
| CAS | 887353-35-7 |
| Molekylformel | C17 H34 Br N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H34BrNO2/c1-17(2,3)21-16(20)19-15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-18/h4-15H2,1-3H3,(H,19,20) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(12-bromododecyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.36 |
| Formel vikt | 363.1773 |