Läs mer
12-Tricosanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-Tricosanone |
| CAS | 540-09-0 |
| Molekylformel | C23H46O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Diundecyl Ketone, Laurone, NSC 2200, Undecyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C23H46O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(24)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | tricosan-12-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.61 |
| Formel vikt | 338.3549 |