Läs mer
12-tungstofosfathydrat, reagenskvalitet
Produktkod. 11351868
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11351868 250 g 250g
11361868 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011827.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 12501-23-4 | H5O41PW12 | 2880,20 g/mol
12-Tungstofosfathydrat används inom histologi som en komponent för färgning av cellprover. Det binder till fibrin, kollagen och fibrer i bindväv. Det används också för att ersätta anjonerna av färgämnen från dessa material. I lösning fungerar den som en homogen katalysator och involverad i hydrolysen av propen för att ge 2-propanol. Den är försedd med aluminiumoxid och kiseldioxid och fungerar som en heterogen katalysator involverad i dehydratiseringen av 2-propanol till propen och metanol till kolväten. Inom analytisk kemi används det för att fälla ut proteiner och benämns som universellt utfällningsmedel för polära proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12501-23-4
Molekylformel H5O41PW12
Molekylvikt (g/mol) 2880.20
MDL-nummer MFCD00011342
InChI-nyckel AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphotungstic acid hydrate, tungstophosphoric acid, 12-tungstophosphoric acid hydrate, phosphoric acid dodecakis tungsten trioxide hydrate, iuaxea, aronis24073, phosphotungstic acid hydrate, reagent grade, phosphotungstic acid hydrate, for microscopy, phosphotungstic acid hydrate, p.a, phosphotungstic acid hydrate, saj special grade
PubChem CID 16212977
LEDER O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 12-Tungstophosphate hydrate
Smältpunkt 95 °C
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Löslig i vatten, diklormetan, acetonitril, ättiksyra och jonvätskor.
IUPAC-namn fosforsyra;trioxotungsten;hydrat
Formel vikt 2880,20 (Vattenfattig)
Kvalitet Reagens
Känslighet Fuktkänslig & ljuskänslighet
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.