Läs mer
12-tungstofosfathydrat, reagenskvalitet
Beskrivning
12-Tungstofosfathydrat används inom histologi som en komponent för färgning av cellprover. Det binder till fibrin, kollagen och fibrer i bindväv. Det används också för att ersätta anjonerna av färgämnen från dessa material. I lösning fungerar den som en homogen katalysator och involverad i hydrolysen av propen för att ge 2-propanol. Den är försedd med aluminiumoxid och kiseldioxid och fungerar som en heterogen katalysator involverad i dehydratiseringen av 2-propanol till propen och metanol till kolväten. Inom analytisk kemi används det för att fälla ut proteiner och benämns som universellt utfällningsmedel för polära proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-Tungstophosphate hydrate |
| Smältpunkt | 95 °C |
| Färg | Vitt till gult |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 50 g |
| Känslighet | Fuktkänslig & ljuskänslighet |
| UN-nummer | UN3260 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, diklormetan, acetonitril, ättiksyra och jonvätskor. |
| IUPAC-namn | fosforsyra dodecakis(trioxotungsten) hydrat |
| Formel vikt | 2880,20 (Vattenfattig) |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.