Läs mer
12-volstofosfathydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048877
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11361868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011827.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12501-23-4 | H5O41PW12 | 2880.20 g/mol
12-Tungstofosfathydrat används inom histologi som en komponent för färgning av cellprover. Det binder till fibrin, kollagen och fibrer i bindväv. Det används också för att ersätta anjonerna av färgämnen från dessa material. I lösning fungerar den som en homogen katalysator och involverad i hydrolysen av propen för att ge 2-propanol. Den är försedd med aluminiumoxid och kiseldioxid och fungerar som en heterogen katalysator involverad i dehydratiseringen av 2-propanol till propen och metanol till kolväten. Inom analytisk kemi används det för att fälla ut proteiner och benämns som universellt utfällningsmedel för polära proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12501-23-4
Molekylformel H5O41PW12
Molekylvikt (g/mol) 2880.20
MDL-nummer MFCD00011342
InChI-nyckel AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphotungstic acid hydrate, tungstophosphoric acid, 12-tungstophosphoric acid hydrate, phosphoric acid dodecakis tungsten trioxide hydrate, iuaxea, aronis24073, phosphotungstic acid hydrate, reagent grade, phosphotungstic acid hydrate, for microscopy, phosphotungstic acid hydrate, p.a, phosphotungstic acid hydrate, saj special grade
PubChem CID 16212977
LEDER O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 12-Tungstophosphate hydrate
Smältpunkt 95°C
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Soluble in water,dichloromethane,acetonitrile,acetic acid and ionic liquids.
IUPAC-namn fosforsyra dodecakis(trioxotungsten) hydrat
Formel vikt 2880.20 (Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Känslighet Moisture & Light Sensitive
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.