Beskrivning
- Använd insatser i hängande eller stående position
- För 12-brunnars tallrikar eller kulturrätter
- Uppnå enhetlig och kontrollerad celltillväxt tack vare ytbehandling, utan beläggningar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 12-brunnars Insert 2in1, PC-Membran 0.4μ m |
| Material | Polykarbonat |
| Porstorlek | 0,4 μm |
| Antal per förpackning | 48 x 1 |
| Sterilitet | Sterila |
| Antal Wells | 12 |