Beskrivning
- Använd insatser i hängande eller stående position
- För 12-brunnars tallrikar eller kulturrätter
- Uppnå enhetlig och kontrollerad celltillväxt tack vare ytbehandling, utan beläggningar
Specifications
Specifications
| Beskrivning | 12-brunnsinsats 2in1, PC-membran 8μ m |
| Material | Polykarbonat |
| Porstorlek | 8μ m |
| Antal per förpackning | 48 x 1 |
| Sterilitet | Sterila |
| Antal Wells | 12 |