Läs mer
BRAND™ 12-brunnsinsats 2in1, PET-membran
Produktkod. 16104967 Handla allt Brand Produkter
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
8μ m
Antal per förpackning:
4 x 9
48 x 1
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Antal per förpackning unitSize
16104967 8μ m 48 x 1 Paket med 48
16114967 8μ m 4 x 9 -
16184957 0,4 μm 48 x 1 -
16194957 0,4 μm 4 x 9 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16104967 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 782736
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De cellGrade™ plus yta på membranen säkerställer utmärkt cellvidhäftning och tillväxt. De mycket transparenta membranen ger dig god synlighet av dina cellkulturer, och den höga pordensiteten bidrar till god permeabilitet.
  • Använd insatser i hängande eller stående position
  • För 12-brunnars tallrikar eller kulturrätter
  • Uppnå enhetlig och kontrollerad celltillväxt tack vare ytbehandling, utan beläggningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 12-brunnsinsats 2in1, PET-membran 8μ m
Material PET
Porstorlek 8μ m
Antal per förpackning 48 x 1
Sterilitet Sterila
Antal Wells 12