Läs mer
BRAND™ 12-brunnsinsats 2in1, PET-membran
Handla allt Brand Produkter
Porstorlek:
0,4 μm
8μ m
Antal per förpackning:
4 x 9
48 x 1
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Beskrivning
- Använd insatser i hängande eller stående position
- För 12-brunnars tallrikar eller kulturrätter
- Uppnå enhetlig och kontrollerad celltillväxt tack vare ytbehandling, utan beläggningar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 12-brunnsinsats 2in1, PET-membran 0,4μ m, Multipack |
| Material | PET |
| Porstorlek | 0,4 μm |
| Antal per förpackning | 4 x 9 |
| Sterilitet | Sterila |
| Antal Wells | 12 |