Läs mer
Gilac™ 120 L Stångpåshållare
Produktkod. 15942884
Change view
Färg:
Blått
Vitt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
15942884 Vitt
15932884 Blått
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15942884 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G619041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2074.35 SEK
    1482.12 SEK / Paket med 1
    Save 592.23 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
120 L Stångpåshållare med lock. När den används manuellt förblir locket öppet av sig självt.
  • 120 L stångpåshållare med lock
  • När den används manuellt förblir locket öppet av sig självt
  • Kan även öppnas och stängas normalt med pedalen
  • Pedalen förhindrar även kontaminering
  • Stångpåshållare utrustad med 2 hjul för att göra den lättare att flytta. 2 extra hjul finns som tillval
  • Väskan mycket lätt att ta bort och sätta tillbaka
  • Det raka handtaget på baksidan gör att den passar mot väggen
  • Lock finns i 5 färger, lämpligt för selektiv sortering
  • Stolpepåshållare med lock levereras i 2 förpackningar (1 förpackning för stolpepåshållare, 1 förpackning för lock)
  • Stångpåshållare levereras för montering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) soppåsar
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 640 x 500 x 970 mm
Längd (engelska) 2.1 ft.
Bredd (engelska) 1.6 ft.
Höjd (engelska) 3.2 ft.
Höjd (metrisk) 970 mm
Vikt (engelska) 13.9 lb.
Vikt (metrisk) 6.3 kg
Produkttyp Väskhållare
Kapacitet (metrisk) 120 L
Längd (metrisk) 640 mm
Bredd (metrisk) 500 mm