Läs mer
Gilac™ 120 L Stångpåshållare med Gilactiv™ Blått lock
Produktkod. 17958531
Change view
Bredd (metrisk):
500 mm
Produktkod. Bredd (metrisk)
17958531 500 mm
1 options
Produktkod. 17958531 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G631090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2471.33 SEK
    1631.92 SEK / Paket med 1
    Save 839.41 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
120 L Stångpåshållare med Gilactiv™ Blått lock är behandlat med det exklusiva Sanitized™ teknologi, som skyddar lockets yta mot virus och bakterier.
  • Bevisad antibakteriell och antiviral effektivitet på lockets yta för ett brett spektrum av bakterier, inklusive HCoV-229E humant coronavirus.
  • Denna artikel innehåller en biocidprodukt med den aktiva substansen: Silverfosfatglas.
  • Tester utförda av ett EU-godkänt franskt oberoende laboratorium visade att 98,6 % av viruset utplånades efter en tvåtimmarsperiod.
  • Välja Gilactiv™ förbättrat skydd.
  • Testresultat tillgängliga på begäran.
  • När den används manuellt förblir locket öppet av sig självt.
  • Kan även öppnas och stängas normalt med pedalen.
    • Pedalen förhindrar även kontaminering.
  • Stångpåshållare utrustad med 2 hjul för att göra den lättare att flytta.
    • 2 extra hjul finns som tillval.
  • Väskan mycket lätt att ta bort och sätta tillbaka.
  • Det raka handtaget på baksidan gör att den passar mot väggen.
  • Lock finns i PP, i 5 färger, lämplig för selektiv sortering.
  • Stångpåshållare levereras för montering.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blått
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Miljö med avfallsinsamling behövs
För användning med (utrustning) Standard 120 L soppåse
Inkluderar Väskhållare
Material HDPE
Bredd (engelska) 19,7 tum
Produkttyp Väskhållare
Bredd (metrisk) 500 mm