Läs mer
Gilac™ 120 L Stångpåshållare med lock
Produktkod. 17928721
Change view
Färg:
Gult
Klart
Rött
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17928721 Klart
17978751 Rött
17948721 Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17928721 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G631023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2105.25 SEK
    1482.23 SEK / Paket med 1
    Save 623.02 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
120 L Stångpåshållare med Lock är utrustad med 2 hjul för att göra den lättare att flytta.
  • När den används manuellt förblir locket öppet av sig självt.
  • Kan även öppnas och stängas normalt med pedalen.
  • Pedalen förhindrar även kontaminering.
  • Stångpåshållare utrustad med 2 hjul för att göra den lättare att flytta.
  • 2 extra hjul finns som tillval.
  • Väskan mycket lätt att ta bort och sätta tillbaka.
  • Det raka handtaget på baksidan gör att den passar mot väggen.
  • Lock finns i 5 färger, lämpligt för selektiv sortering.
  • Stolpepåshållare med gult lock levereras i 2 förpackningar (1 förpackning för stolppåshållare, 1 förpackning för lock).
  • Stångpåshållare levereras för montering.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Miljö med avfallsinsamling behövs
För användning med (utrustning) Standard 120 L soppåse
Inkluderar Väskhållare
Material HDPE
Storlek 120 L
Bredd (engelska) 19,7 tum
Produkttyp Väskhållare
Bredd (metrisk) 500 mm