Läs mer
Gilac™ 120 L Stångpåshållare med lock
Produktkod. p-200009588
Färg:
Gult
Klart
Rött
Produktkod. 17928721
Brand: Gilac™ G631023
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
120 L Stångpåshållare med Lock är utrustad med 2 hjul för att göra den lättare att flytta.
  • När den används manuellt förblir locket öppet av sig självt.
  • Kan även öppnas och stängas normalt med pedalen.
  • Pedalen förhindrar även kontaminering.
  • Stångpåshållare utrustad med 2 hjul för att göra den lättare att flytta.
  • 2 extra hjul finns som tillval.
  • Väskan mycket lätt att ta bort och sätta tillbaka.
  • Det raka handtaget på baksidan gör att den passar mot väggen.
  • Lock finns i 5 färger, lämpligt för selektiv sortering.
  • Stolpepåshållare med gult lock levereras i 2 förpackningar (1 förpackning för stolppåshållare, 1 förpackning för lock).
  • Stångpåshållare levereras för montering.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Miljö med avfallsinsamling behövs
För användning med (utrustning) Standard 120 L soppåse
Inkluderar Väskhållare
Material HDPE
Storlek 120 L
Bredd (engelska) 19,7 tum
Bredd (metrisk) 500 mm
Produkttyp Väskhållare