Läs mer
Watson-Marlow Pumps 120-seriens drivenhet med pumphuvud
Produktkod. 16683742
Motorhastighet:
0,1 till 100 varv/min
0,1 till 32 rpm
0.1 till 200 rpm
0.1 to 100 rpm
10 varv/min
17 varv/min
220 varv/min
31 varv/min
52 varv/min
Pumphuvud:
102R
114DV
400D1
400DM2
400DM3
Modell:
120F
120S
120U
Produktkod. 16683742
Brand: Watson-Marlow Pumps 010.6141.010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
100-seriens pumpar är små och staplingsbara, vilket sparar värdefullt utrymme i renrums-, LAF- och biosäkerhetsskåpinstallationer, som kan flödeshastigheter upp till 190 ml/min.
101-seriens pumpar är små och stapelbara labbpumpar för hantering av värdefulla och ömtåliga vätskor utan kontaminering. Spara värdefullt utrymme i renrum, LAF och biosäkerhetsskåp.
  • 100-serien är en idealisk pump för att maximera utbytet vid fermentering och cellodlingstillämpningar.
  • Ultrakompakt och stapelbar för flera foder såsom pH-kontroll, antiskum, näringsämnen och bufferttillskott, 120 erbjuder den idealiska kombinationen av storlek och teknologi för att optimera din process.
  • 100-seriens pump är lämplig för engångssystem.
  • Felfritt rörbyte tar bara sekunder.
  • Biofarmaceutiska processer kräver noggrann och repeterbar pumpning som är lätt att validera.
  • Med ett hastighetsområde på 2 000:1 levererar pumpen i 100-serien den flexibilitet och renhet som är så avgörande för läkemedelsprövningar.
  • Ett knappsatslås säkrar dina pumpparametrar för konsekvent och repeterbar prestanda.
Pumphuvudalternativ tillgängliga som standard (andra tillgängliga på begäran):
  • 120R enkelkanaligt pumphuvud med två valsar för kontinuerlig slang
  • 114DV flip-top enkanals pumphuvud för kontinuerlig slang
  • 400D1 enkanaligt pumphuvud för kontinuerlig slang
  • 400DM2 tvåkanaligt pumphuvud för grenrörsslangar
  • 400DM3 trekanaligt pumphuvud för grenrörsslangar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontrolltyp Digital variabel hastighet
Visningstyp LED
Kapslingsklassificering IP31
Flödeshastighet 0,001 till 120 ml/min.
Maximalt tryck 30 psi
Motorhastighet 0.1 till 200 rpm
Modell 120U
Pumphuvud 400D1
Spänning 90/264 V