Läs mer
Watson-Marlow Pumps 120-seriens drivenhet med pumphuvud
Produktkod. 17893084
Change view
Motorhastighet:
0,1 till 100 varv per minut
0,1 till 32 rpm
0.1 till 200 rpm
10 varv/min
17 varv/min
220 varv/min
31 varv/min
52 varv/min
Pumphuvud:
102R
114DV
400D1
400DM2
400DM3
Modell:
120F
120S
120U
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Motorhastighet Pumphuvud Modell
17893084 220 varv/min 114DV 120F
17853084 10 varv/min 114DV 120F
17843084 10 varv/min 102R 120F
17873084 17 varv/min 114DV 120F
17833084 17 varv/min 102R 120F
17863084 31 varv/min 114DV 120F
17853074 31 varv/min 102R 120F
17813094 52 varv/min 114DV 120F
17803094 0,1 till 32 rpm 102R 120S
16683742 0.1 till 200 rpm 400D1 120U
16874356 0,1 till 100 varv per minut 400DM2 120U
17883084 0,1 till 100 varv per minut 400DM3 120U
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 17893084 Leverantör Watson-Marlow Pumps Leverantörsnummer 010.6115.DA0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30017.03 SEK
    25357.46 SEK / Paket med 1
    Save 4659.57 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
100-seriens pumpar är små och staplingsbara, vilket sparar värdefullt utrymme i renrums-, LAF- och biosäkerhetsskåpinstallationer, som kan flödeshastigheter upp till 190 ml/min.
101-seriens pumpar är små och stapelbara labbpumpar för hantering av värdefulla och ömtåliga vätskor utan kontaminering. Spara värdefullt utrymme i renrum, LAF och biosäkerhetsskåp.
  • 100-serien är en idealisk pump för att maximera utbytet vid fermentering och cellodlingstillämpningar.
  • Ultrakompakt och stapelbar för flera foder såsom pH-kontroll, antiskum, näringsämnen och bufferttillskott, 120 erbjuder den idealiska kombinationen av storlek och teknologi för att optimera din process.
  • 100-seriens pump är lämplig för engångssystem.
  • Felfritt rörbyte tar bara sekunder.
  • Biofarmaceutiska processer kräver noggrann och repeterbar pumpning som är lätt att validera.
  • Med ett hastighetsområde på 2 000:1 levererar pumpen i 100-serien den flexibilitet och renhet som är så avgörande för läkemedelsprövningar.
  • Ett knappsatslås säkrar dina pumpparametrar för konsekvent och repeterbar prestanda.
Pumphuvudalternativ tillgängliga som standard (andra tillgängliga på begäran):
  • 120R enkelkanaligt pumphuvud med två valsar för kontinuerlig slang
  • 114DV flip-top enkanals pumphuvud för kontinuerlig slang
  • 400D1 enkanaligt pumphuvud för kontinuerlig slang
  • 400DM2 tvåkanaligt pumphuvud för grenrörsslangar
  • 400DM3 trekanaligt pumphuvud för grenrörsslangar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontrolltyp Analog
Visningstyp LED
Kapslingsklassificering IP31
Flödeshastighet 0,002 till 190 ml/min.
Maximalt tryck 30 psi
Motorhastighet 220 varv/min
Modell 120F
Pumphuvud 114DV
Spänning 90/264 V