Läs mer
Watson-Marlow Pumps 120-seriens drivenhet med pumphuvud
Motorhastighet:
0,1 till 100 varv/min
0,1 till 32 rpm
0.1 till 200 rpm
0.1 to 100 rpm
10 varv/min
17 varv/min
220 varv/min
31 varv/min
52 varv/min
Pumphuvud:
102R
114DV
400D1
400DM2
400DM3
Modell:
120F
120S
120U
Beskrivning
101-seriens pumpar är små och stapelbara labbpumpar för hantering av värdefulla och ömtåliga vätskor utan kontaminering. Spara värdefullt utrymme i renrum, LAF och biosäkerhetsskåp.
- 100-serien är en idealisk pump för att maximera utbytet vid fermentering och cellodlingstillämpningar.
- Ultrakompakt och stapelbar för flera foder såsom pH-kontroll, antiskum, näringsämnen och bufferttillskott, 120 erbjuder den idealiska kombinationen av storlek och teknologi för att optimera din process.
- 100-seriens pump är lämplig för engångssystem.
- Felfritt rörbyte tar bara sekunder.
- Biofarmaceutiska processer kräver noggrann och repeterbar pumpning som är lätt att validera.
- Med ett hastighetsområde på 2 000:1 levererar pumpen i 100-serien den flexibilitet och renhet som är så avgörande för läkemedelsprövningar.
- Ett knappsatslås säkrar dina pumpparametrar för konsekvent och repeterbar prestanda.
- 120R enkelkanaligt pumphuvud med två valsar för kontinuerlig slang
- 114DV flip-top enkanals pumphuvud för kontinuerlig slang
- 400D1 enkanaligt pumphuvud för kontinuerlig slang
- 400DM2 tvåkanaligt pumphuvud för grenrörsslangar
- 400DM3 trekanaligt pumphuvud för grenrörsslangar
Specifikationer
Specifikationer
| Kontrolltyp | Analog |
| Visningstyp | LED |
| Kapslingsklassificering | IP31 |
| Flödeshastighet | 0,002 till 190 ml/min. |
| Maximalt tryck | 30 psi |
| Motorhastighet | 10 varv/min |
| Modell | 120F |
| Pumphuvud | 114DV |
| Spänning | 90/264 V |