Läs mer
Helios Italquartz 1234 DIN Standarddeglar, Transparent
Kapacitet (metrisk):
11 cc
15 cc
150 cc
20 cc
24 cc
25 cc
29 cc
38 cc
40 cc
49 cc
50 cc
6 cc
85 cc
90 cc
Diameter (metrisk) Yttre:
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Höjd (metrisk):
19 mm
22 mm
25 mm
28 mm
32 mm
36 mm
38 mm
40 mm
44 mm
48 mm
50 mm
56 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Genomskinlig
- Överensstämmer med 1234 DIN Standard
- Kemiskt inert
- Utmärkt elektrisk isolering
- Utmärkt styrka och hållbarhet
- Exceptionell termisk stabilitet jämfört med glas
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Beskrivning | Modell.. |
| Material | Kvarts |
| Kapacitet (metrisk) | 6 cc |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30 mm |
| Höjd (metrisk) | 19 mm |
| Produkttyp | 1234 DIN standarddegel |