missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Analytisk HPLC-kolumn, ANPASSAD BESTÄLLNING (1,0, 2,1, 4,1, 4,6 mm ID)

Product Code. 12396499
Click to view available options
Längd (metrisk):
(Välj en längd)
Unit Size:
Varje
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12396499

Brand: Hamilton™ 79641

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Tekniska framsteg inom modern polymerkemi ger nu en mer robust kolonn med exceptionellt högre separationseffektivitet än tidigare föregångare.

Specifikationsblad

  • Separationsläge– Omvänd fas, anjonbyte, katjonbyte, jonexkludering
  • Stationär fas– (Välj en fas)
  • Formatera– HPLC-kolumn
  • Hårdvara inre diameter– 1,0 mm, 2,1 mm, 4,1 mm, 4,6 mm
  • Hårdvarulängd– (Välj en längd)
  • Partikelstorlek– (Välj en partikelstorlek)
  • USP Klassificering– USP L1, USP L7, USP L47, USP L17, USP L19, USP L21, USP L22, USP L23, USP L34
  • Hårdvarumaterial– (Välj hårdvarumaterial)

Spezifikation

Kolumnformat HPLC-kolumn
Diameter (metrisk) 1.0, 2.1, 4.1, 4.6 mm
Längd (metrisk) (Välj en längd)
USP typ USP L1USP L7USP L47USP L17USP L19USP L21USP L22USP L23USP L34
Fas Omvänd fas
Typ Analytisk HPLC-kolumn, ANPASSAD BESTÄLLNING
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt