Läs mer
Invitrogen™ 123 räkna eBeads™ Räkna pärlor
Produktkod. 15526296
Change view
Kvantitet:
100 tester
Förpackningsstorlek:
100 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15526296 100 tester 100 tester
1 options
Innehåller natriumazid
Produktkod. 15526296 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 01123442
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller natriumazid
Avsedd för användning vid absolut räkning av celler eller andra partiklar genom flödescytometri. 123 räkna eBeads är 7 μm mikropartiklar som innehåller inkapslade färgämnen som är kompatibla med blå (488 nm) och violetta (405 nm) excitationskällor och avger fluorescens mellan cirka 500 nm och 750 nm.
  • Levereras i en känd koncentration i 0,05 % Tween-20 med 2 mM natriumazid
  • 10 ml vattenhaltig suspension
  • Att samla noggrant suspenderade och uppmätta kvantiteter av cell:pärla-blandningar på en flödescytometer gör den ratiometriska uppräkningen av celler möjlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Antal tester 100 tester
Kvantitet 100 tester
Produktlinje eBeads
Produkttyp Cell Counting Bead