Läs mer
HUBER Ministat 125 Kylvärmebadscirkulator
Produktkod. 13341399
Spänning:
220/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13341399
Brand: HUBER 2014.0011.01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De minsta kylcirkulatorerna i världen, som kan placeras i ett dragskåp i ett laboratorium eller i en teknisk anläggning. Ministats är små, men erbjuder tillräcklig prestanda för kontroll av fotometrar, refraktometrar, viskometer, destillationsapparater, reaktionskärl, minianläggningar.
Liten och kraftfull
  • Litet fotavtryck; kan placeras i laboratoriedragskåp eller teknisk anläggning
  • Temperaturkontroll av fotometrar, refraktometrar, viskometrar, destillationsapparater, reaktionskärl och minianläggningar
  • Badets öppning gör att föremål kan termoregleras direkt i ett 2,75L termostatbad
  • Kraftfull pump med kontrollerat varvtal säkerställer optimal cirkulation
  • Maximalt tryck kan regleras för att skydda känslig apparat från brott
  • Analoga anslutningar möjliggör integration i anläggnings- och processkontrollsystem
Pilot ONE styrenhet
  • Professionell nivå med bekväm navigering och Plug& Spelteknik
  • Strålande 5,7 tum, färg, TFT-pekskärm med grafiska funktioner
  • Viktiga driftsparametrar och temperaturer visas snyggt
  • Favoritmeny, ettklicksmanövrering och integrerad ordlista för enkel användning
  • Integrerad USB och Ethernet-portar tillåter anslutning till en PC eller nätverk
  • Programmerare med kalender- och klockfunktioner
Ytterligare funktioner
  • Övertemperatur och lågnivåskydd
  • Säkerhetsklass III/FL (DIN 12876); skyddsklass IP20
  • 5-punktskalibrering
  • Pt100 sensoranslutning
  • Pumpanslutning: M16x1 AG hane
  • Naturligt köldmedium R290
Specifikationer
Controllertyp Pilot ett
Kylkapacitet 100 °C vid 0,3 kW, 20 °C vid 0,3 kW, 0 °C vid 0,21 kW, -10 °C (vid 0,15 kW)
Pumptyp Cirkulation
Temperaturområde 25 °C till 150 °C
Visa Färg TFT
Funktioner TFT-pekskärm, E-grade-funktion, integrerad programmerare, USB-gränssnitt, Ethernet-gränssnitt, RS232-gränssnitt, Plug and Play-kontrollteknik, kompatibel med SpyControl, enkelt kontrolloperativkoncept, skyddssäkerhetsfunktion, naturligt köldmedium.
Värmekapacitet 0.9 - 1 kW
Modell Minister 125
Pumpkapacitet Tryckpump: 22 L/min; 0,7 bar
Sugpump: 16 L/min; 0,4 bar
Säkerhetsklass 3/FL
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Garanti 3 år för avtagbar (Plug& Play) elektroniska kontroller, 2 år för kylkomponenter, 1 år för mekaniska och elektriska komponenter
Bredd (metrisk) 225 mm
Höjd (metrisk) 429 mm
Vikt (metrisk) 25 kg
Spänning 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz