Läs mer
Axygen™ 1250 μL Universal pipettspetsar
Produktkod. 11326334 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Förpackning:
Slumpmässig
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 1152
Paket med 3456
Paket med 500
Paket med 5000
Produktkod. 11326334
Brand: Axygen™ MTX1250CR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Matrix-kompatibla spetsar i klar färg
  • Matrix-stilstips passar Matrix Impact™ och Impact 2 -™pipetter
  • Maxymum Recovery™ tips möjliggör fullständig hämtning av värdefulla prover
  • Optimerad spetsfasning minskar provhängningen och förbättrar pipetteringsnoggrannheten
  • Försteriliserade spetsar utsätts för e-beam-strålning för fullständig säkerhet utan att försämra plasten eller prestanda
  • Volymområde: 15 till 1250 μL
  • Finns i bulk- eller rackformat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1250μ L
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Förpackning Ställ
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Matrix Impact