Läs mer
Axygen™ 1250 μL Universal pipettspetsar
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Förpackning:
Slumpmässig
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 1152
Paket med 3456
Paket med 500
Paket med 5000
Beskrivning
- Matrix-stilstips passar Matrix Impact™ och Impact 2 -™pipetter
- Maxymum Recovery™ tips möjliggör fullständig hämtning av värdefulla prover
- Optimerad spetsfasning minskar provhängningen och förbättrar pipetteringsnoggrannheten
- Försteriliserade spetsar utsätts för e-beam-strålning för fullständig säkerhet utan att försämra plasten eller prestanda
- Volymområde: 15 till 1250 μL
- Finns i bulk- eller rackformat
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1250μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNas-fri |
| Förpackning | Slumpmässig |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Matrix Impact |
| Material | Polypropen |