Läs mer
HUBER Ministat 125w kyld värmebadscirkulator
Produktkod. 13301859
Change view
Spänning:
220/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning unitSize
13301859 220/240 V Varje
1 options
Produktkod. 13301859 Leverantör HUBER Leverantörsnummer 2014.0006.01
De minsta kylcirkulatorerna i världen, som kan placeras i ett dragskåp i ett laboratorium eller i en teknisk anläggning. Ministats är små, men erbjuder tillräcklig prestanda för kontroll av fotometrar, refraktometrar, viskometer, destillationsapparater, reaktionskärl, minianläggningar.
Ministat 125w med styrenhet 'Pilot ONE'
  • Kylt värmecirkulationsbad
  • Temperaturområde: -25 °C till 150 °C
  • Kylkapacitet (20 °C): 0,3kW
  • Kylkapacitet (0 °C): 0,2kW
  • Värmekapacitet: 0,9 - 1 kW
  • Tryckpump max.: 22 l/min / 0,7bar
  • Sugpump max.: 16 l/min / 0,4bar
  • Pumpanslutning: M16 x 1 hane
  • Strömförsörjning: 220-240V 1∼ /2∼ 50/60Hz. Med naturligt köldmedium.
Specifikationer
Kylkapacitet 100 °C vid 0,3 kW, 20 °C vid 0,3 kW, 0 °C vid 0,2 °CkW, till 10 °C vid 0,15 °CkW, till 20 °C (vid 0,1 kW)
Pumptyp Cirkulation
Temperaturområde 25 °C till 150 °C
Visa TFT
Funktioner TFT-pekskärm, E-grade-funktion, integrerad programmerare, USB-gränssnitt, Ethernet-gränssnitt, RS232-gränssnitt, Plug and Play-kontrollteknik, kompatibel med SpyControl, enkelt kontrolloperativkoncept, skyddssäkerhetsfunktion, naturligt köldmedium.
Värmekapacitet 0.9 - 1 kW
Modell Ministat 125 W
Pumpkapacitet 22 l/min; 0,7 bar tryck, 16 l/min; 0,4 bar Kapacitet
Säkerhetsklass 3/FL
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Garanti 3 år för avtagbar (Plug& Play) elektroniska kontroller, 2 år för kylkomponenter, 1 år för mekaniska och elektriska komponenter
Bredd (metrisk) 225 mm
Höjd (metrisk) 429 mm
Vikt (metrisk) 25 kg
Spänning 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz