Läs mer
Uvex™ 127 bomullsbyxor för män
Produktkod. 15392333 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
48
50
52
54
62
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15392333 50
15382333 48
15302343 52
15312343 54
15352343 62
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15392333 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8877508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 SEK
    332.04 SEK / Paket med 1
    Save 11.96 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Herrbyxor är gjorda av 100 % bomull och har 7 bälteshällor runt midjan, med totalt 4 fickor för bekväm förvaring.
  • Herrbyxor gjorda av 100% bomull
  • Midjan har 7 bälteshällor och en knappstängning
  • Två sidfickor med vinkelåtkomst och extra dunficka
  • En höftficka med synlig knappstängning
  • En tumstocksficka på höger sida
  • Avfälld grensöm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 50
Kön Herr
Produkttyp Byxor för allmänna ändamål
Material Bomull
Färg Vitt
Ankel stil Rak
Sömtyp Tejpade
Antal fickor 4
Förslutningstyp Knapp