missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
12Alpha-Deoxycholic Acid Methyl Ester 3Alpha-Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12alpha-Deoxycholic Acid Methyl Ester 3alpha-Benzoate |
| CAS | 5969-28-8 |
| Molekylformel | C32H46O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (3α,5β,12α)-3-(Benzoyloxy)-12-hydroxy-cholan-24-oic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C32H46O5/c1-20(10-15-29(34)36-4)25-13-14-26-24-12-11-22-18-23(37-30(35)21-8-6-5-7-9-21)16-17-31(22,2)27(24)19-28(33)32(25,26)3/h5-9,20,22-28,33H,10-19H2,1-4H3/t20-,22-,23-,24+,25-,26+,27+,28+,31+,32-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@]12[C@]([C@]3([C@@]([C@]4(C)[C@](CC3)(C[C@H](OC(=O)C5=CC=CC=C5)CC4)[H])(C[C@@H]1O)[H])[H])(CC[C@@]2([C@@H](CCC(OC)=O)C)[H])[H] |
| IUPAC-namn | (3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-12-hydroxy-17-((R)-5-methoxy-5-oxopentan-2-yl)-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 510.7 |
| Formel vikt | 510.33 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?