Läs mer
12Beta-deoxikolsyra metylester 3Alfa-bensoat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12beta-Deoxycholic Acid Methyl Ester 3alpha-Benzoate |
| Analyt- eller komponentnamn | 12beta-Deoxycholic Acid Methyl Ester 3alpha-Benzoate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C32H46O5 |
| Synonym | (3R,5R,8R,9S,10S,12R,13R,14S,17R)-12-Hydroxy-17-((R)-5-methoxy-5-oxopentan-2-yl)-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C32H46O5/c1-20(10-15-29(34)36-4)25-13-14-26-24-12-11-22-18-23(37-30(35)21-8-6-5-7-9-21)16-17-31(22,2)27(24)19-28(33)32(25,26)3/h5-9,20,22-28,33H,10-19H2,1-4H3/t20-,22-,23-,24+,25-,26+,27+,28-,31+,32-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | O=C(O[C@@H]1CC[C@]2(C)[C@@]3([H])C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](CCC(OC)=O)C)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])CC[C@]2([H])C1)C5=CC=CC=C5 |
| IUPAC-namn | (3R,5R,8R,9S,10S,12R,13R,14S,17R)-12-hydroxy-17-((R)-5-metoxoxy-5-oxopentan-2-yl)-10,13-dimetylhexadekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-ylbenzoat |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Visa mer |