missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
12Beta-Hydroxyisocholic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12Beta-Hydroxyisocholic Acid |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20-,22+,23+,24-/m1/s1 |
| Formel vikt | 408.2876 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?