Läs mer
MP Biomedicals™ 12 mm kulturrörslock
Produktkod. 15503467 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15503467 Polypropen Varje
1 options
Produktkod. 15503467 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 07DP1050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 SEK
    1296.96 SEK / Paket med 1
    Save 68.04 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Passar 12 mm x 75 mm odlingsrör. MP Biomedicals 12 mm Culture Tube Caps är snäppbara engångslock av robust polypropen.
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 12 mm
Förslutningstyp Snap Cap
Material Polypropen
För användning med (utrustning) 12 x 75 mm odlingsrör