Läs mer
MP Biomedicals™ 12 mm kulturrör
Produktkod. 15593457 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
:
procedur
Produktkod.
15593457 procedur
1 options
Produktkod. 15593457 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 07DP1040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
12 mm kulturrör
  • 12 mm x 75 mm, borosilikatglas, engångskulturrör för flera ändamål.
  • Förpackad i krympförpackade brickor med 250 st för att förhindra kontaminering eller brott.
  • Idealisk för vävnadsodling och klinisk kemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 12 mm x 75 mm, borosilikatglas, engångskulturrör för flera ändamål
Kvantitet procedur
Diameter (metrisk) 12 mm