Läs mer
Jenway™ 12 mm skaft, härdad elektrod med spjutände (max. temp. 80 °C)
Produktkod. 11480489
Change view
Längd (metrisk) kabel:
1 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) kabel unitSize
11480489 1 m Varje
1 options
Produktkod. 11480489 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 1009054
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
12 mm skaft, härdad elektrod med spjutände (max. temp. 80 °C)
  • Typ: Kombination av spjuttyp
  • Ändtyp: Spjut
  • pH-intervall: 0-14
  • Temperaturområde: 0 till 80 °C
  • Kroppsmaterial: Glas
Specifikationer
Material Glaskropp
pH-intervall 0 till 14
Typ av fyllningslösning 4,0 M KCl/AgCl
För användning med (applikation) Mätning av jord- och flytgödselprover
Isopotentiell punkt 0 ±20mV
Svarstid 95 % av slutavläsningen på 10 sekunder
Sluttning 56 till 61,7 mV/pH vid 25 °C
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C
Tips Typ Spjut
Längd (metrisk) kabel 1 m
Längd (metrisk) skaft 120 mm
Diameter (metrisk) kropp 12 mm