Läs mer
13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide, MedChemExpress
Produktkod. 16495406
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495406 100 mg
16474558 10 mg
16427277 5 mg
16400867 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16495406 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112077
MedChemExpress 13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide is a derivative of Retinoic acid.
13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide is a derivative of Retinoic acid.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide
Fysisk form Solid
CAS 251441-94-8
Färg Light Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H37NO3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ethyl 4-((2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenamido)benzoate
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (22.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(CCCC(C)1C)C)C)=C/C(NC2=CC=C(C(OCC)=O)C=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 447.61
Formel vikt 447.61
Procent renhet 98.11%