Läs mer
13-cis-Retinal 95%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 13-cis Retinal |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13- |
| Formel vikt | 284.214 |
| Procent renhet | >95% |