missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

13-cis-retinsyra, MP Biomedicals™

Produktkod. 11400861 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400861 500 mg 500mg
11480851 0.1 g 100mg
11490851 0.25 g 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11400861 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215651890

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 4759-48-2
Molekylformel C20H28O2
Molekylvikt (g/mol) 300.442
MDL-nummer MFCD00079542
InChI-nyckel SHGAZHPCJJPHSC-RVDNBNLISA-N
Synonym Isotretinoin
PubChem CID 131954766
IUPAC-namn (2Z,4E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensyra
LEDER CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)O)C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 13-cis-Retinoic acid
Namnnotering Cellular and Molecular Pathology
Färg Orange
Analysprocentintervall 0.998
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 300.4
Fysisk form Pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.