missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

13-cis-retinsyra, MP Biomedicals™

Produktkod. 11490851 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490851 0.25 g 250mg
11400861 500 mg 500mg
11480851 0.1 g 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11490851 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215651883

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 4759-48-2
Molekylformel C20H28O2
Molekylvikt (g/mol) 300.442
MDL-nummer MFCD00079542
InChI-nyckel SHGAZHPCJJPHSC-RVDNBNLISA-N
Synonym Isotretinoin
PubChem CID 131954766
IUPAC-namn (2Z,4E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensyra
LEDER CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)O)C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 13-cis-Retinoic acid
Namnnotering Cellular and Molecular Pathology
Färg Orange
Analysprocentintervall 0.998
Kvantitet 0.25 g
Formel vikt 300.4
Fysisk form Pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.