Läs mer
13-cis-retinsyra, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15454219
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15454219 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15454219 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61666.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4759-48-2 | C20H28O2 | 300.442 g/mol
13-cis-retinsyra används för att hämma cellproliferation och inducerar celldifferentiering. 13-cis-retinsyra används främst vid behandling av svår motstridig nodulär akne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i kloroform, dimetylsulfoxid, vatten, etanol och eter.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 13-cis-Retinoic acid
CAS 4759-48-2
Smältpunkt 172°C to 175°C
Färg Gul till orange
Molekylformel C20H28O2
MDL-nummer MFCD00079542
Kvantitet 500 mg
Merck Index 14,5228
Synonym Isotretinoin
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,dimethyl sulfoxide,water,ethanol,and ether.
InChI-nyckel SHGAZHPCJJPHSC-RVDNBNLISA-N
LEDER CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)O)C)C
IUPAC-namn (2Z,4E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensyra
Molekylvikt (g/mol) 300.442
PubChem CID 131954766
Formel vikt 300.44
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.