missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
13-cis-Retinoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 13-cis-Retinoic acid |
| CAS | 4759-48-2 |
| Molekylformel | C20 H28 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Isotretinoin, (2Z,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid, Retinoic acid','13-cis-, (13Z)-Retinoic acid, 13-RA, 13-cis-Retinoic acid, 13-cis-Vitamin A acid, 13-cis-β-Retinoic acid, AGN 190013, Accure, Accutane, Isotrex, IsotrexGel, Neovitamin A acid, Ro 4-3780, Roaccutan, Roaccutane, cis-Retinoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14- |
| LEDER | C\C(=C\C(=O)O)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-namn | (2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.44 |
| Formel vikt | 300.2089 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?