missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

13-epi-10-Deacetyl Baccatin III, TRC

Produktkod. 30351301
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30351301 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30351301 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1982650.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 13-epi-10-Deacetyl Baccatin III
CAS 172018-16-5
Molekylformel C29H36O10
Kvantitet 0.5 mg
Synonym [2aR-(2aα,4β,4aβ,6β,9β,11α,12α,12aα,12bα)]-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)- 1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,9,11-tetrahydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, 13-epi-10-DAB, (-)-10-Deacetyl-13-epibaccatin III, 13-Epi-10-deacetylbaccatin III
InChI formel InChI=1S/C29H36O10/c1-14-17(31)12-29(36)24(38-25(35)16-9-7-6-8-10-16)22-27(5,23(34)21(33)20(14)26(29,3)4)18(32)11-19-28(22,13-37-19)39-15(2)30/h6-10,17-19,21-22,24,31-33,36H,11-13H2,1-5H3/t17-,18+,19-,21-,22+,24+,27-,28+,29-/m1/s1
LEDER CC1=C2[C@H](C(=O)[C@@]3([C@H](C[C@@H]4[C@]([C@H]3[C@@H]([C@@](C2(C)C)(C[C@H]1O)O)OC(=O)C5=CC=CC=C5)(CO4)OC(=O)C)O)C)O
IUPAC-namn [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15R)-4-acetyloxy-1,9,12,15-tetrahydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate
Molekylvikt (g/mol) 544.59
Formel vikt 544.2308
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.