Läs mer
13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17Alpha-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one(Levo Norgestrel Impurity), TRC
Produktkod. 30377151
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30377151 25 mg
30388406 5 mg
30370667 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30377151 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE91893525MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19914-67-1
Molekylformel C21 H28 O2
Molekylvikt (g/mol) 312.45
Synonym (17α)-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-Dinorpregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 18,19-Dinor-17α-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 13-ethyl-17-hydroxy- (7CI,8CI), 13-Ethyl-17α-ethynyl-17-hydroxygon-5(10)-en-3-one, Levonorgestrel Imp. B (EP)
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
LEDER CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C3CCC(=O)C4)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17a-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,17-19,23H,3,5-13H2,1H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formel vikt 312.2089