missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (Δ6-Levonorgestrel; 6,7-Didehydrolevonorgestrel), Mikromol™
Beskrivning
13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (Δ6-Levonorgestrel; 6,7-Didehydrolevonorgestrel)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (Δ 6-Levonorgestrel; 6,7-Didehydrolevonorgestrel) |
| CAS | 51087-61-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (Δ 6-Levonorgestrel; 6,7-Didehydrolevonorgestrel) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21H26O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Levonorgestrel Imp. M (EP), 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one, Levonorgestrel Imp. M (Pharmeuropa), Delta6-Levonorgestrel, 6,7-Didehydrolevonorgestrel, Levonorgestrel Impurity M |
| LEDER | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.43 |
| Kvantitet | 100 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?