Läs mer
13-Ethyl-18,19-dinor-17Alpha-pregn-4-en-20-yn-17-ol (~90%) (Levo Norgestrel Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Deoxolevonorgestrel |
| CAS | 32419-58-2 |
| Molekylformel | C21 H30 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yn-17-ol, 13-ethyl-, (17α)- (9CI), 18,19-Dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-17-ol, 13-ethyl-, 13-Ethyl-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-17-ol (3-Deoxolevonorgestrel), Levonorgestrel Imp. D |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O/c1-3-20-13-11-17-16-8-6-5-7-15(16)9-10-18(17)19(20)12-14-21(20,22)4-2/h2,7,16-19,22H,3,5-6,8-14H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.46 |
| Formel vikt | 298.2297 |