Läs mer
13-Ethyl-3-ethynyl-18,19-dinor-17Alpha-pregna-3,5-dien-20-yn-17-ol(Levo Norgestrel Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 13-Ethyl-3-ethynyl-18,19-dinor-17a-pregna-3,5-dien-20-yn-17- |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O/c1-4-16-7-9-18-17(15-16)8-10-20-19(18)11-13-22(5-2)21(20)12-14-23(22,24)6-3/h1,3,8,15,18-21,24H,5,7,9-14H2,2H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| Formel vikt | 320.214 |