missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
13-Ethylgon-4-ene-3,17-dione (Levodione; 18-Methyl-19-norandrost-4-ene-3,17-dione), Mikromol™
Beskrivning
13-Ethylgon-4-ene-3,17-dione (Levodione; 18-Methyl-19-norandrost-4-ene-3,17-dione), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 13-Ethylgon-4-ene-3,17-dione (Levodione; 18-Methyl-19-norandrost-4-ene-3,17-dione) |
| CAS | 21800-83-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 13-Ethylgon-4-ene-3,17-dione (Levodione; 18-Methyl-19-norandrost-4-ene-3,17-dione) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H26 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 13-Ethylgon-4-ene-3,17-dione, Levonorgestrel Imp. L (Pharmeuropa), Levodione, 18-Methyl-19-norandrost-4-ene-3,17-dione, Levonorgestrel Imp. L (EP), Norgestrel Related Compound L, Levonorgestrel Impurity L |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O2/c1-2-19-10-9-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)21/h11,14-17H,2-10H2,1H3/t14-,15+,16+,17-,19-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CCC2=O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?