Läs mer
13-Ethylgon-5(10)en-3,17-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | delta5(10)-Levodione |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O2/c1-2-19-10-9-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)21/h15-17H,2-11H2,1H3/t15-,16-,17+,19+/m1/s1 |
| Formel vikt | 286.1933 |