Läs mer
Sharpsafe™ 13 L Sharps-behållare
Produktkod. 17671665
Change view
Stängningsfärg:
Gult
Lila
Orange
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg Förpackningsstorlek
17671665 Lila -
17661665 Orange -
17681665 Gult Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17671665 Leverantör Sharpsafe™ Leverantörsnummer 51152420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.00 SEK
    1350.09 SEK / Paket med 20
    Save 454.91 SEK
    25% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VernaCare 5:e generationen Sharpsafe™ behållare är tillverkade av vårt återvunna material med låga koldioxidavtryck, vilket ger en säker och hållbar lösning på dina behov för hantering av vassa avfall.
  • Genom att kämpa för förändring och banbrytande produktinnovation är vi stolta över att ha introducerat världens första hållbara engångsbehållare för vassa föremål på marknaden.
  • 13 Liter drar nytta av en stor horisontell öppning som möjliggör kostnadseffektiv och enkel kassering av ett brett utbud av nålar, sprutor och andra vassa instrument.
  • Ett genomskinligt lock och synlig påfyllningslinje hjälper till att garantera användarens säkerhet genom att tillåta en tydlig indikation av när påfyllningslinjen nås.
  • Våra 13 liter Sharpsafe™ behållare är speciellt utformade för att möjliggöra säker kassering av kliniska vassa föremål och minimera risken för relaterade skador. Utformningen av våra produkter visar våra avsiktligt designade funktioner för att säkerställa säkerheten för våra användare. Våra fyra hörbara klickningar bekräftar att locket och basen är säkert monterade och är säkra att använda. Den tillfälliga och slutliga stängningsfunktionen ger trygghet när behållaren används och att inget mer avfall kan läggas till när den slutliga förslutningen är aktiverad, vilket förhindrar eventuellt spill och överfyllning.
  • Behållarna är designade med en stark styv kropp och tillverkade av robust, högkvalitativt återvunnet material som förhindrar att vassa föremål tränger in genom behållarens vägg.
  • Funktioner och fördelar
    • Tillverkad av återvunnet material med lågt koldioxidavtryck
    • Halvgenomskinligt lock - innehållet syns när det är fullt.
    • Vridbar säkerhetssköld säkerställer säker kassering.
    • Förslutningssköld tillverkad av 100 % återvunnet material
    • In-mold-etikett - erbjuder permanent revisionsspår som inte kan tas bort.
    • Tillfällig& Slutlig stängningsfunktion
    • Horisontellt fyllområde
    • Enkel montering med 4 klick
    • Överensstämmer med de standarder som anges nedan
    • ISO23907-1:2019
    • UN3297
Specifications
Kapacitet (metrisk) 13 L
Certifikat och efterlevnad Storbritanniens föreskrifter, ISO23907-1:2019, UN3297
Stängningsfärg Lila
Färg Grå
Mått (L x B x H) 385 x 585 x 580 mm
Kvantitet 20/Cs.
För användning med (applikation) Säker kassering av kliniska vassar
Produkttyp Sharps Container