Läs mer
13-O-Acetyl Papaveroxine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 13-O-Acetyl Papaveroxine |
| CAS | 1642137-74-3 |
| Molekylformel | C24H27NO8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-[(S)-(Acetyloxy)[(5R)-5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]methyl]-2,3-dimethoxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO8/c1-13(27)33-22(15-6-7-17(28-3)21(29-4)16(15)11-26)20-19-14(8-9-25(20)2)10-18-23(24(19)30-5)32-12-31-18/h6-7,10-11,20,22H,8-9,12H2,1-5H3/t20-,22+/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc([C@H](OC(=O)C)[C@@H]2N(C)CCc3cc4OCOc4c(OC)c23)c(C=O)c1OC |
| IUPAC-namn | [(S)-(2-formyl-3,4-dimethoxyphenyl)-[(5R)-4-methoxy-6-methyl-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]methyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 457.47 |
| Formel vikt | 457.1737 |