Läs mer
13-oxo-1,4,7,10-Tetraazabicyclo[8.2.1]tridecane-4,7-diacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 13-oxo-1,4,7,10-Tetraazabicyclo[8.2.1]tridecane-4,7-diacetic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N4O5/c18-11(19)9-14-1-2-15(10-12(20)21)4-6-17-8-7-16(5-3-14)13(17)22/h1-10H2,(H,18,19)(H,20,21) |
| Formel vikt | 314.159 |
| Procent renhet | >95% |