Läs mer
13-OxoODE, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 13-OxoODE |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O3/c1-2-3-11-14-17(19)15-12-9-7-5-4-6-8-10-13-16-18(20)21/h7,9,12,15H,2-6,8,10-11,13-14,16H2,1H3,(H,20,21)/b9-7-,15-12+ |