Läs mer
13-Oxyingenol Dodecanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 13-Oxyingenol Dodecanoate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H50O7/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-24(34)39-31-18-21(3)30-17-20(2)26(35)32(30,38)27(36)22(19-33)16-23(28(30)37)25(31)29(31,4)5/h16-17,21,23,25-27,33,35-36,38H,6-15,18-19H2,1-5H3/t21-,23+,25-,26+,27-,30+,31+,32-/m1/s1 |
| Formel vikt | 546.3557 |